Merck
171468
Sigma-Aldrich
パーフルオロオクタン酸
95%
別名:
ペンタデカフルオロオクタン酸, PFOA, パーフルオロオクタン酸, パーフルオロカプリル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3(CF2)6COOH
CAS番号:
分子量:
414.07
Beilstein:
1809678
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
bp
189 °C/736 mmHg (lit.)
mp
55-56 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8HF15O2/c9-2(10,1(24)25)3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)23/h(H,24,25)
InChI Key
SNGREZUHAYWORS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
PFOA、その塩類、および関連物質は、残留性有機汚染物質(Persistent Organic Pollutants、POPs)規則(EU)2019/1021のAnnex IのPart Aに記載されています。ラボスケールの研究用または標準品としてのみ使用できます。
2025年7月4日までのデロゲーション(例外)は、
  • フォトリソグラフィまたは半導体製造におけるエッチングプロセスにおける使用
  • フィルムに施される写真用コーティングにおける使用
  • 侵襲的・植込み型医療装置における使用
その使用は、さらにクラスB火災用消火剤において2025年7月4日まで許可されています。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
171468-VAR:
171468-BULK:
171468-5G:4548173986029
171468-25G:4548173986012
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lilan Zhang et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 229, 159-167 (2017-06-09)
With the phaseout of perfluorooctane sulfonate (PFOS) production in most countries and its well known recalcitrance, there is a need to quantify the potential release of PFOS from precursors previously or currently being emitted into the environment. Aerobic biodegradation of
Polyfluorinated compounds: past, present, and future
AB Lindstrom, et al.
Environmental Science & Technology, 45, 7954-7961 (2011)
Responses of the Liver to Perfluorinated Fatty Acids with Different Carbon Chain Length in Male and Female Mice:In Relation to Induction of Hepatomegaly, Peroxisomal ?-Oxidation and Microsomal 1-Acylglycerophosphocholine Acyltransferase
N Kudo, et al.
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 29, 1952-1957 (2006)
Yusun Zhou et al.
Scientific reports, 6, 38633-38633 (2016-12-15)
Using a novel magnetic nanocomposite as adsorbent, a convenient and effective magnetic solid-phase extraction (MSPE) procedure was established for selective separation and concentration of nine perfluorinated compounds (PFCs) in surface water sample. Then an ultra high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Binding of perfluorooctanoic acid to rat and human plasma proteins.
Han X, et al.
Chemical Research in Toxicology, 16(6), 775-781 (2003)
資料
Find more about the analysis of 16 PFAS in salmon via QuEChERS extraction and LC-MS/MS characterization following FDA Method C-010.02.