アッセイ
≥97.0%
形状
solid
屈折率
n20/D 1.306 (lit.)
bp
175 °C/742 mmHg (lit.)
mp
30 °C (lit.)
密度
1.792 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7HF13O2/c8-2(9,1(21)22)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)20/h(H,21,22)
InChI Key
ZWBAMYVPMDSJGQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Ni/SiO2ナノ触媒を用いた芳香族化合物のC-H結合のフルオロアルキル化。
- 光延反応による安息香酸ビフェニリルの合成。
- クロロギ酸メチルの存在下で、β-チオアミンからN-パーフルオロアシル β-チオアミドの合成。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
342041-VAR:
342041-BULK:
342041-25G:
342041-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック