蒸気圧
~10 mmHg ( 0 °C)
品質水準
アッセイ
98%
bp
218 °C/740 mmHg (lit.)
mp
77-81 °C (lit.)
溶解性
methanol: soluble 10%, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10HF19O2/c11-2(12,1(30)31)3(13,14)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)29/h(H,30,31)
InChI Key
PCIUEQPBYFRTEM-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
177741-25G:
177741-5G:
177741-BULK:
177741-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック