Merck
396575
Sigma-Aldrich
パーフルオロペンタン酸
97%
別名:
ノナフルオロ吉草酸, PFPeA, ノナフルオロペンタン酸, パーフルオロペンタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3(CF2)3COOH
CAS番号:
分子量:
264.05
Beilstein:
1800087
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.294 (lit.)
bp
140 °C (lit.)
密度
1.713 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C5HF9O2/c6-2(7,1(15)16)3(8,9)4(10,11)5(12,13)14/h(H,15,16)
InChI Key
CXZGQIAOTKWCDB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
パーフルオロペンタン酸は、ノナフルオロペンタン酸とも呼ばれ、界面活性剤、表面保護剤、防汚剤、消火泡剤、 乳化剤として、またフルオロポリマーの製造にも利用できるモノカルボン酸です。
アプリケーション
パーフルオロペンタン酸は、以下として使用されます:
  • 高分子分散体、 消火泡、防汚剤、塗料用添加剤、 コーティング用の乳化剤。
  • イオンペアクロマトグラフィーにおける強力な陽イオン交換体。
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
396575-VAR:
396575-5ML:
396575-25ML:
396575-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Solubility of perfluoropentanoic acid in supercritical carbon dioxide: measurements and modeling
A Dartiguelongue, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 61, 3902-3907 (2016)
Aerosol synthesis and reactivity of thin oxide shell aluminum nanoparticles via fluorocarboxylic acid functional coating.
Kaplowitz D, et al.
Particle & Particle Systems Characterization, 30(10), 881-887 (2013)
Microwave spectrum of perfluoropentanoic acid
AM Pejlovas, et.al.
Chemical Physics Letters, 610, 82-85 (2014)
19F, 13C single-and two-bond 2D NMR correlations in perfluoroheptanoic acid.
Ribeiro A
Journal of Fluorine Chemistry, 83(1), 61-66 (1997)
Frédéric J Tessier et al.
Molecular nutrition & food research, 60(11), 2446-2456 (2016-07-10)
Nɛ -Carboxymethyl-lysine (CML) is a prominent advanced glycation end-product which is not only found in vivo but also in food. It is known that a percentage of the dietary CML (dCML) is absorbed into the circulation and only partly excreted