アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
官能基
fluoro
sulfonic acid
SMILES記法
[K+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF9O3S.K/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16;/h(H,14,15,16);/q;+1/p-1
InChI Key
LVTHXRLARFLXNR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
294209-BULK:
294209-50G:
294209-10G:
294209-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
An Improved Total Synthesis of Tubercidin.
Chinese Journal of Organic Chemistry, 34, 1358-1363 (2014)
Molecules (Basel, Switzerland), 23(7) (2018-07-14)
The present study investigated the adsorptive and enzymatic removal of aniline blue dye (AB) from aqueous solution using waxy riceprocessing waste (RW), peanut shell (PS), microbial waste of Aspergillus niger (MW) as low cost adsorbents, and laccase (Lac) as a