Merck
319732
Sigma-Aldrich
パーフルオロ-1-ブタンスルホニルフルオリド
96%
別名:
NfF, ノナフルオロブタンスルホニルフルオリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3(CF2)3SO2F
CAS番号:
分子量:
302.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
liquid
反応適合性
reaction type: click chemistry
屈折率
n20/D 1.3 (lit.)
bp
64 °C (lit.)
密度
1.682 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C4F10O2S/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16
InChI Key
LUYQYZLEHLTPBH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
パーフルオロ-1-ブタンスルホニルフルオリド(NfF)は、フェノールなどのアルコールと反応して、ノナフルオロブタンスルホン酸エステル(ノナフラート)を生成します。ノナフラートは、いくつかのパラジウム触媒クロスカップリング反応およびBuchwald-Hartwigアミノ化
の求電子試薬として使用されます。NfFは、フッ化物イオンの存在下で対応するアリールオキシシランと反応することにより、アリールノナフラートを調製するためにも使用されます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
Jan Code
319732-5KG:
319732-BULK:
319732-VAR:
319732-10KG:
319732-100G:
319732-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A general method for palladium-catalyzed reactions of primary sulfonamides with aryl nonaflates.
Shekhar S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 76(11), 4552-4563 (2011)
Uber Perfluoralkansulfonsaurearylester.
Niederprum H, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 1973(1), 20-32 (1973)
Facile synthesis of trifluoro-and hexafluoroisopropyl halides.
Hanack M and Ullmann J
The Journal of Organic Chemistry, 54(6), 1432-1435 (1989)
Palladium-catalyzed amination of aryl nonaflates.
Anderson KW, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 68(25), 9563-9573 (2003)
Hydrierende Spaltung phenolischer und enolischer Perfluoroalkansulfonate.
Subramanian L R, et al.
Synthesis, 1984(06), 481-485 (1984)