Merck
79432
Sigma-Aldrich
ホスファゼン塩基P1-t-Bu-トリス(テトラメチレン)
≥97.0% (NT)
別名:
tert-ブチルイミノ-トリ(ピロリジノ)ホスホラン, BTPP, BTTP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H33N4P
CAS番号:
分子量:
312.43
Beilstein:
9100965
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (NT)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.509
bp
119-122 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
密度
1.022 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)N=P(N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C16H33N4P/c1-16(2,3)17-21(18-10-4-5-11-18,19-12-6-7-13-19)20-14-8-9-15-20/h4-15H2,1-3H3
InChI Key
PVNUIRUAPVSSOK-UHFFFAOYSA-N
その他情報
このホスファゼン塩基はヘキサメチル体(製品番号 79408)よりも塩基性が強く、pK 単位で1.4高い値を示しま; また、BEMP (製品番号 20025)とほぼ同じ塩基性を示します。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
79432-BULK:
79432-VAR:
79432-25ML:
79432-INTR:
79432-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chemische Berichte, 127, 2435-2435 (1994)
R. Schwesinger et al
Angewandte Chemie (International Edition in English), 105, 1420-1420 (1993)
資料
Phosphazene base reagents are available as monomeric (P1 and BEMP), dimeric (P2), and tetrameric (P4) bases with different side chains to control their sterical hindrance.