Merck
205699
Sigma-Aldrich
炭素上にパラジウム
greener alternative
extent of labeling: 10 wt. % loading, matrix activated carbon support
別名:
Pd/C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pd
分子量:
106.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
core: palladium
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
標識化の程度
10 wt. % loading
Matrix
activated carbon support
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI Key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
以下の触媒となります:
  • スティル反応
  • 水素化反応
  • 鈴木-宮浦クロスカップリングおよびヘック-溝呂木反応
  • 脱酸素反応
  • 酸化反応
  • カップリング反応
炭素上のパラジウム(Pd/C)(10 wt. %ローディング、マトリックス活性炭担体)は、アルケン、アルキン、ケトン、ニトリル、イミン、アジド、ニトロ基、ベンゼノイド、複素環芳香族化合物の水素化;シクロプロパン、ベンジル誘導体、エポキシド、ヒドラジン、およびハロゲン化物の水素化分解;芳香族化合物の脱水素化、アルデヒドの脱ホルミル化などのよく知られた反応で触媒として使用できます。
以下としても使用できます:
  • 温室効果ガスとして知られるジクロロジフルオロメタン(CCl2F2)の水素化脱塩素反応の触媒
  • イオン性液体におけるハロゲン化アリールのHeck(ヘック)反応の触媒
  • 直接ギ酸燃料電池(DFAFC)を製造するためのアノード触媒
  • メタノールを酸化するための費用対効果の高い電極触媒
  • 水素を製造するための化学的水素化物の接触水素化に
  • 鈴木・宮浦反応の触媒
本製品はメルクの卓上水素生成器H-Genie Lite (Z744083)と共に使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
205699-BULK:
205699-250G:
205699-VAR:
205699-10G:
205699-50G:
205699-5KG:
205699-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Characterisation of the deactivation of platinum and palladium supported on activated carbon used as hydrodechlorination catalysts
Ordonez S, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 31(2), 113-122 (2001)
Pd/C: an old catalyst for new applications-its use for the Suzuki-Miyaura reaction
Felpin F, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2006(12), 2679-2690 (2006)
Heterogeneous Heck reaction catalyzed by Pd/C in ionic liquid
Hagiwara H, et al.
Tetrahedron Letters, 42(26), 4349-4351 (2001)
Pd-C powder and thin film catalysts for hydrogen production by hydrolysis of sodium borohydride
Patel N, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 33(1), 287-292 (2008)
Physical and electrochemical characterizations of nanostructured Pd/C and PdNi/C catalysts for methanol oxidation
Liu Z, et al.
Electrochemical Communications, 11(4), 925-928 (2009)