Merck
520888
Sigma-Aldrich
炭素上にパラジウム
extent of labeling: 10 wt. % loading, matrix carbon, dry support
別名:
Pd/C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pd
分子量:
106.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
標識化の程度
10 wt. % loading
Matrix
carbon, dry support
SMILES記法
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI Key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の触媒となります:
  • スティル反応
  • 水素化反応
  • 鈴木-宮浦クロスカップリングおよびヘック-溝呂木反応
  • 脱酸素反応
  • 酸化反応
  • カップリング反応
本製品はメルクの卓上水素生成器H-Genie Lite(Z744083)と共に使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
520888-10G:
520888-BULK:
520888-VAR:
520888-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)