安全性情報
THS01111
ThalesNano CatCart®触媒カートリッジシステム、30 mm L
10% Pd/C
別名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
60104500
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
ThalesNano THS 01111
直径
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • CatCartシステムは、特定の粒子範囲の不均一な触媒から構成される、充填された触媒カートリッジシステムです。
  • 両側が密封されたステンレススチールチューブで作られています。
  • チューブの両端のフィルターシステムにより、液体のみがカラムを通過し、触媒は流出しないようになっています。
  • 再利用可能なカートリッジは、H-CubeシリーズおよびPhoenix Flow Reactorシステムに適合します。
  • このシステムでは、非接触型の安全な取り扱いが可能です。
CatCartは、Thalesnano H-Cube反応器のみでの使用に適しています。
法的情報
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
THS01111-VAR:
THS01111-BULK:
THS01111:
THS01111-12EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)