Merck
330108
Sigma-Aldrich
炭素上にパラジウム
Evonik NOBLYST® P1173 10% Pd
別名:
Pd/C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pd
分子量:
106.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
含みます
~50% water
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
標識化の程度
10 wt. % loading (dry basis)
重量
Unit weight excludes weight of water
マトリックス
activated carbon, wet support
SMILES記法
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI Key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pd/Cは、ケトン、アルキン、アルケン、ニトリル、アジド、イミン、ニトロ基、複素環式芳香族化合物の水素化のための触媒として使用されます。
アプリケーション
以下の触媒となります:
  • スティル反応
  • 水素化反応
  • 鈴木-宮浦クロスカップリングおよびヘック-溝呂木反応
  • 脱酸素反応
  • 酸化反応
  • カップリング反応
最近の雑誌記事では、以下にPd/Cが使用されています。
  • 環境に優しい還元剤としてのメタノールの存在下における芳香族ニトロ化合物のアニリンへの移動水素化。
  • ニトロアレーンおよびアミンのN-メチル化。
  • 一級アミド合成のためのヨウ化アリールのアミノカルボニル化。
  • アリールボロン酸を用いたインドールの直接C-2アリール化。
  • カルボニル化重縮合反応によるポリアミドの合成。
本製品はメルクの卓上水素生成器H-Genie Lite(Z744083)と共に使用できます。
法的情報
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
330108-DK:
330108-50G:
330108-250G:
330108-CH:
330108-VAR:
330108-10G:
330108-1KG:
330108-BULK:
330108-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Direct C-H bond activation: palladium-on-carbon as a reusable heterogeneous catalyst for C-2 arylation of indoles with arylboronic acids
Bhattacharjee P, et al.
New. J. Chem., 44, 7675-7682 (2020)
Palladium on Carbon
Anthony OK and Ichiro S
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Commercial Pd/C-catalyzed N-methylation of nitroarenes and amines using methanol as both C1 and H2 source
Goyal V, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 84, 15389-15398 (2019)
Pd/C-catalyzed transfer hydrogenation of aromatic nitro compounds using methanol as a hydrogen source
Goyal V, et al.
Journal of the Indian Chemical Society, 98, 100014-100014 (2021)
Pd/C-catalyzed facile synthesis of primary aromatic amides by aminocarbonylation of aryl iodides using ammonia surrogates
Mane RS and Bhanage BM
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 76122-76127 (2015)
資料
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.