powder
含みます
~60% water
標識化の程度
3 wt. % loading (dry basis)
重量
Unit weight excludes weight of water
Matrix
activated carbon support
SMILES記法
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI Key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Evonik Noblyst® P2065 3% Pt is a platinum on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
- hydrogenation of aromatic nitro groups to hydroxylamines
- hydrogenation of aldehydes and ketones
その他情報
Unit weight is of net dry catalyst.
法的情報
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
908088-10G:
908088-VAR:
908088-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.