Merck
205958
Sigma-Aldrich
白金-炭素
greener alternative
extent of labeling: 10 wt. % loading, matrix activated carbon support
別名:
Pt/C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Pt
分子量:
195.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
標識化の程度
10 wt. % loading
Matrix
activated carbon support
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI Key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをご覧ください。
Pt/Cは、グルコースとグルコン酸の酸化における触媒として使用されます。酸素の化学吸着と白金表面の酸化により、触媒の不活性化が生じます。
アプリケーション
アルケン、アルキン、ニトロ基、ケトン、芳香族化合物の水素付加に使用される触媒。シクロプロパンの水素化分解に使用。アルコールの酸化を触媒。
炭素担持白金(Pt/C)は、次のようなさまざまな用途で触媒として使用できます。
  • シリコン-炭素結合を有する分子を生産するためのヒドロシリル化反応。
  • ダイレクトアルコール燃料電池(DAFC)。
  • 水素発生反応(HER)の電極触媒。
  • 高分子電解質燃料電池用のナノ触媒の形成。
本製品はメルクの卓上水素生成器H-Genie Lite(Z744083)と共に使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
205958-50G:4548173930824
205958-BULK:
205958-10G:4548173930800
205958-1G:4548173930817
205958-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The oxidation of gluconic acid with platinum on carbon as catalyst
Dirkx JM, et al.
J. Catal., 67, 14-20 (1981)
Oi, R.; Takenaka, S.
Chemistry Letters (Jpn), 7, 1115-1115 (1988)
Palmer, C. J.; Casida, J. E.
Tetrahedron Letters, 31, 2857-2857 (1990)
Hydrosilylation of alkynes catalyzed by platinum on carbon.
Chauhan M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 645(1), 1-13 (2002)
Highly efficient hydrogen evolution from seawater by a low-cost and stable CoMoP@ C electrocatalyst superior to Pt/C
Ma Y, et al.
Energy & Environmental Science, 10(3), 788-798 (2017)