Merck
738549
Sigma-Aldrich
黒鉛化炭素担持プラチナ
greener alternative
extent of labeling: 20 wt. % loading
別名:
20% Pt/バルカン, バルカンXC72上20%Pt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Pt
分子量:
195.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
core: platinum
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
標識化の程度
20 wt. % loading
粒径
<5 nm (Pt)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI Key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
黒鉛化炭素担持プラチナ(20% Pt/Vulcan XC72)は、表面積が大きい物質で、電解質燃料電池および直接メタノール燃料電池を開発するために電極触媒として使用されます。また、グルコース酸化の非酵素的センサーの形成にも使用できます。
その他情報
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
738549-1G:4548173924489
738549-VAR:
738549-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Development of Cu2O/Carbon Vulcan XC-72 as non-enzymatic sensor for glucose determination
El Khatib KM and Hameed RMA
Biosensors And Bioelectronics, 26(8), 3542-3548 (2011)
Load cycle durability of a graphitized carbon black-supported platinum catalyst in polymer electrolyte fuel cell cathodes
Takei C, et al.
Journal of Power Sources, 324, 729-737 (2016)
Oxygen reduction on a high-surface area Pt/Vulcan carbon catalyst: a thin-film rotating ring-disk electrode study
Paulus UA, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 495(2), 134-145 (2001)
Platinum nanoparticles supported by a Vulcan XC-72 and PANI doped with trifluoromethane sulfonic acid substrate as a new electrocatalyst for direct methanol fuel cells
Gharibi H, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 114(11), 5233-5240 (2010)
資料
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.
PEM燃料電池に用いられる固体高分子電解質(ナフィオン、アクイヴィオン、炭化水素系)や白金系担持触媒を販売いたしております。