Merck
白金触媒
白金の周期表記号
アダムス触媒とも呼ばれる二酸化白金など、各種官能基の水素化反応や有機合成における脱水素反応に用いられる効率的な白金触媒を提供しています。反応中に白金黒、すなわち活性白金触媒が形成されます。白金触媒をアルキンに適用すると、syn付加が生じてcis-アルケンが形成されます。白金触媒によるもっとも重要な反応は、ニトロ化合物からアミンへ、ケトンからアルコールへの水素化反応です。特に、ニトロ基の存在下でアダムス触媒を用いると、ニトロ基を還元することなく、アルケンを還元することができます。白金触媒は、ニトロ化合物のアミンへの還元反応の際に水素化分解を最小限に抑えるため、パラジウム触媒よりも好まれています。白金触媒は、パラジウム触媒では起こらないリン酸フェニルの水素化分解反応にも利用されています。