Merck
520780
Sigma-Aldrich
白金 ブラック
greener alternative
≥99.9% trace metals basis
別名:
白金元素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Pt
CAS番号:
分子量:
195.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: platinum
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
表面積
25-34 m2/g
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI Key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
埋め込み型微小電極アレイ(MEA)のプラチナブラック(燃料電池グレード)は、インピーダンス改善のために電気メッキできます。グルコースのセンシング用のマイクロ流体電気化学センサの作製時に微小電極として使うことができます。また、水素・高分子電解質燃料電池製造時の陰極材料としても使用できます。
その他情報
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
520780-1G:4548173943251
520780-5G:4548173943268
520780-BULK:
520780-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Progress in non-precious metal oxide-based cathode for polymer electrolyte fuel cells
Ishihara A, et al.
Electrochimica Acta, 55(27), 8005-8012 (2010)
Revealing the semiconductor-catalyst interface in buried platinum black silicon photocathodes
Aguiar JA, et al.
Journal of Material Chemistry A, 4(21), 8123-8129 (2016)
A droplet-based microfluidic electrochemical sensor using platinum-black microelectrode and its application in high sensitive glucose sensing
Gu S, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 55, 106-112 (2014)
Improving impedance of implantable microwire multi-electrode arrays by ultrasonic electroplating of durable platinum black
Arcot Desai S, et al.
Frontiers in Neuroengineering, 3, 5-5 (2010)
Wei Sun et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 33(4), 1907-1913 (2013-03-19)
In this paper a platinum (Pt) nanoparticle decorated graphene (GR) nanosheet was synthesized and used for the investigation on direct electrochemistry of myoglobin (Mb). By integrating GR-Pt nanocomposite with Mb on the surface of carbon ionic liquid electrode (CILE), a
資料
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.
PEM燃料電池に用いられる固体高分子電解質(ナフィオン、アクイヴィオン、炭化水素系)や白金系担持触媒を販売いたしております。