Merck
738565
Sigma-Aldrich
Platinum cobalt on carbon
greener alternative
extent of labeling: 30 wt. % Pt3Co loading
別名:
27% Pt, 3% Co on High Durable Carbon, 30% Pt3Co/HDC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CoPt3
分子量:
644.17
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
core: platinum
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
標識化の程度
30 wt. % Pt3Co loading
粒径
<5 nm (Pt)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
InChI
1S/Co.3Pt
InChI Key
GUBSQCSIIDQXLB-UHFFFAOYSA-N
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
738565-VAR:
738565-1G:4548173314143
738565-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Antolini, E.
Materials Chemistry and Physics, 78, 563-563 (2003)
Siracusano, S.; Stassi, A.; Baglio, V.; Arico, A. S.; Capitanio, F.; Tavares, A. C.
Electrochimica Acta, 54, 4844-4844 (2009)
資料
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.
PEM燃料電池に用いられる固体高分子電解質(ナフィオン、アクイヴィオン、炭化水素系)や白金系担持触媒を販売いたしております。