安全性情報
CLR500
Supelco
色 500 Pt-Co ユニット校正標準液
certified reference material
別名:
500 Pt-Co 色標準
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
メーカー/製品名
RTC CLR500-100
濃度
in H2O
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に従って製造、認証されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて分析試験証明書に記載されています。
アプリケーション
認証標準物質は、 Pt-Co色スケールに従って液体の着色の程度を測定するために、校正および/または品質管理標準品として使用されています。
特徴および利点
  • すぐに使用できる溶液です
  • サンプルは溶媒として水を含みます。
  • ISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して調製および検証されています。
  • 溶液に伴う不確かさは +/- 3です。
  • 全容量は100 mLと500 mLがあります。
  • 有効期限はラベルとCoAに示されています。
  • SIおよびNIST SRMまで追跡可能です。
  • 有効な品質管理システムのため、詳細な分析証明書が添付されています。
その他情報
分析物の値はロット毎に変化します。ロットによってはすべての検体を含んでいないことがあります。
関連製品
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
CLR500-BULK:
CLR500-100ML:
CLR500-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)