安全性情報
THRD1000
Supelco
硬度、全カルシウム 1000 mg/L 校正標準液
certified reference material
別名:
Total Hardness 1000 mg/L Calibration Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
認証
according to ISO 17025
according to ISO 17034
CofA
current certificate can be downloaded
メーカー/製品名
RTC THRD1000-100
濃度
in H2O
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
THRD1000-BULK:
THRD1000-500ML:
THRD1000-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)