安全性情報
ALK1000
Supelco
アルカリ性、CaCO3 1000 mg/L 校正標準液
certified reference material
別名:
Calcium Carbonate Alkalinity Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
メーカー/製品名
RTC ALK1000-100
濃度
in H2O
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
ALK1000-BULK:
ALK1000-100ML:
ALK1000-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)