安全性情報
TKN1000
Supelco
ケルダール窒素(TKN)、全量、 1000mg/L 校正標準液
certified reference material
別名:
TKN Calibration Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
メーカー/製品名
RTC TKN1000-100
濃度
in H2O
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is a high-quality wet chemistry standard, produced and certified following ISO 17034 and ISO/IEC 17025 double accreditation—the highest quality system for reference material producers. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
The Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) method is used to determine the sum of organic nitrogen, ammonia (NH3) and ammonium (NH4+) contents in the chemical analysis of soil, water and wastewater.
特徴および利点
  • Provided as 100-mL and 500-mL whole-volume samples
  • Solvent/Matrix: DI Water
  • Traceable to NIST standard reference materials (SRM′s)
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
TKN1000-500ML:
TKN1000-BULK:
TKN1000-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Learn how water impurities can impact the Kjeldahl nitrogen method. Get recommendations for accurate Kjeldahl analysis and total Kjeldahl nitrogen (TKN) tests. Select the optimal water purification system.