安全性情報
MBAS1000
Supelco
界面活性剤 (MBAS) 1000 mg/L校正標準液
certified reference material
別名:
concentration should be included
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
メーカー/製品名
RTC MBAS1000-100
濃度
in H2O
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
関連製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MBAS1000-100ML:
MBAS1000-500ML:
MBAS1000-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Surfactant Biodegradation
Swisher RD.
Science, 68-70 (1986)