安全性情報
90157
Supelco
Cyanide Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L cyanide in water (nominal concentration)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1000 mg/L cyanide in water (nominal concentration)
テクニック
ion chromatography: suitable
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
single component solution
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO/IEC 17025およびISO 17034に準拠して製造され、認証されています。本CRMはSI単位kgまで追跡可能であり、米国標準技術研究所(NIST)などの国家計量機関(NMI)から入手した原材料を参照として測定しています。
認証含量(不確実性データを含む)と有効期限が証明書に表示されています。
お客様の証明書はhttp://www.sigmaaldrich.comからダウンロードしてください。
アプリケーション
  • 環境研究における微量レベルの検出:IC のシアン化物標準は、環境研究における微量レベルの検出に不可欠であり、さまざまな生態系におけるシアン化物レベルの正確なモニタリングを保証します。このアプリケーションは、環境の安全性を維持し、規制基準に準拠するために不可欠です(Effiong et al., 2024)。
  • 医薬品品質管理:医薬品品質管理において、IC のシアン化物標準は、微量レベルのシアン化物を正確に定量化することで、医薬品の純度と安全性を確保する上で重要な役割を果たします。このアプリケーションは、厳格な業界規制への準拠をサポートします(Durmaz et al., 2023)。
  • バイオテクノロジー研究:シアン化物標準は、生物システムにおけるシアン化物′の代謝効果と相互作用を研究するためにバイオテクノロジー研究で使用されます。このアプリケーションは、生化学と分子生物学の知識の進歩に貢献します(Durmaz et al., 2022)。
  • 医療研究アプリケーション:医療研究では、シアン化物標準はシアン化物中毒とその解毒剤の研究を促進し、シアン化物への曝露に対する効果的な治療法の開発に不可欠です(Kiełczewska et al., 2021)。
  • 診断方法の開発:シアン化物標準物質は、臨床現場でシアン化物中毒を検出するための診断方法の開発に不可欠であり、中毒症例の迅速な診断と治療を強化します(Pedroni et al., 2018)。
関連事項
より多くを学ぶために IC ポータルを ご覧ください
アナリシスノート
CN-の水溶液(1000 mg/L。高純度K2[Zn(CN)4]および水)を含有)。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
90157-BULK:
90157-VAR:
90157-100ML-BULK:
90157-100ML:4548173299235
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)