Merck
H6703
Sigma-Aldrich
ヘキサデカン
ReagentPlus®, 99%
別名:
n-ヘキサデカン, セタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)14CH3
CAS番号:
分子量:
226.44
Beilstein:
1736592
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99%
bp:
287 °C (lit.)
蒸気圧:
1 mmHg ( 105.3 °C)
蒸気密度
7.8 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 105.3 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
395 °F
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
転移温度
solidification point 17.5-18.5 °C
密度
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChI Key
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘキサデカン(n-ヘキサデカン)は、脂肪族長鎖炭化水素です。ヘキサデカンはセタン価100の標準燃料で、ディーゼル燃料のセタン価の測定に使用されます。気相におけるヘキサデカンの酸化のメカニズムが報告されています。ヘキサデカンの密度、音速、断熱圧縮率および圧縮液体密度の測定が行われています。n-ヘキサデカンの水素異性化における白金/ゼオライト触媒の性能の評価が行われています。n-ヘキサデカンの熱分解の主な産物はn-アルカンと1-アルケンです。
アプリケーション
ヘキサデカンは、 xGnPを負荷した複合相変化物質(PCM)であるヘキサデカン/xGnP(剥離グラファイトナノ粒子)の調製で相変化物質として使用されています。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
233.6 °F
引火点(℃)
112 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
H6703-6X500ML:
H6703-VAR:
H6703-2ML:
H6703-BULK:
H6703-500ML:
H6703-1L:
H6703-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Density and speed of sound measurements of hexadecane.
Outcalt S, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 42(6), 700-706 (2010)
Kinetics and product distribution of n-hexadecane pyrolysis.
Watanabe M, et al.
AIChE Journal, 46(4), 843-856 (2000)
The gas-phase oxidation of n-hexadecane.
Fournet R, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 33(10), 574-586 (2001)
Comparison of Pt/zeolite catalysts for n-hexadecane hydroisomerization.
Park KC and Ihm SK.
Applied Catalysis A: General, 203(2), 201-209 (2000)
High thermal performance composite PCMs loading xGnP for application to building using radiant floor heating system
Jeon J, et al.
Solar Energy Mat. and Solar Cells, 101, 51-56 (2012)
プロトコル
Assays that predict passive absorption of orally administered drugs have become increasingly important in the drug discovery process. As previously described by Faller and Kansy such assays provide rapid, low cost and automation friendly methods to measure a compound’s passive permeability.