Merck
D221104
Sigma-Aldrich
ドデカン
ReagentPlus®, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10CH3
CAS番号:
分子量:
170.33
Beilstein:
1697175
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99%
テクニック:
microbiological culture: suitable
bp:
215-217 °C (lit.)
蒸気圧:
1 mmHg ( 47.8 °C)
蒸気密度
5.96 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 47.8 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
401 °F
expl. lim.
8 %
テクニック
microbiological culture: suitable
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
215-217 °C (lit.)
mp
−9.6 °C (lit.)
密度
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI Key
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ドデカンは長鎖の直鎖状アルカンであり、溶媒として一般的に使用され、灯油の主成分です。溶媒抽出の有機相としても使用されます。
アプリケーション
ドデカンは以下の溶媒として使用できます:
  • Botryococcus brauniiからの炭化水素の抽出。
  • バイオディーゼルを合成するためのPd/C触媒によるステアリン酸の脱酸素。
  • ジベンゾチオフェンの酸化硫化。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
158.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
70 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D221104-2ML:
D221104-VAR:
D221104-500ML:
D221104-100ML:
D221104-2.5L:
D221104-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Gina M Geiselman et al.
Microbial cell factories, 19(1), 24-24 (2020-02-07)
Rhodosporidium toruloides has emerged as a promising host for the production of bioproducts from lignocellulose, in part due to its ability to grow on lignocellulosic feedstocks, tolerate growth inhibitors, and co-utilize sugars and lignin-derived monomers. Ent-kaurene derivatives have a diverse
X-L Cao et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 28(6), 791-798 (2011-05-31)
A total of 154 food composite samples from the 2008 total diet study in Quebec City were analysed for bisphenol A (BPA), and BPA was detected in less than half (36%, or 55 samples) of the samples tested. High concentrations
Raquel Silva et al.
Advances in experimental medicine and biology, 733, 155-164 (2011-11-22)
In this work, we report a novel approach using proteinaceous microspheres of bovine serum albumin (BSA), human serum albumin (HSA) and silk fibroin (SF) containing different organic solvents, namely n-dodecane, mineral oil and vegetable oil, to reduce the activity of
I Solè et al.
Journal of colloid and interface science, 376(1), 133-139 (2012-04-07)
The influence of different dilution procedures on the properties of oil-in-water (O/W) nano-emulsions obtained by dilution of oil-in-water (O/W) and water-in-oil (W/O) microemulsions has been studied. The system water/SDS/cosurfactant/dodecane with either hexanol or pentanol as cosurfactant was chosen as model
Dorinde M M Kleinegris et al.
Enzyme and microbial technology, 48(3), 253-259 (2011-11-25)
During the in situ extraction of β-carotene from Dunaliella salina, the causal relationship between carotenoid extraction and cell death indicated that cell growth and cell death should be at equilibrium for a continuous in situ extraction process. In a flat-panel