Merck
30570
Sigma-Aldrich
デカン
≥95%
別名:
n-Decane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)8CH3
CAS番号:
分子量:
142.28
Beilstein:
1696981
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥95%
bp:
170.0-182.0 °C
174 °C (lit.)
蒸気圧:
1 mmHg ( 16.5 °C)
3.77 mmHg ( 37.7 °C)
蒸気密度
4.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 16.5 °C)
3.77 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
自己発火温度
410 °F
expl. lim.
2.6 %
屈折率
n20/D 1.411 (lit.)
n20/D 1.412
bp
170.0-182.0 °C
174 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
密度
0.730 g/mL at 20 °C
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI Key
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デカンは、有機溶媒です。Pt/ZSM-22、 Pt/ZSM-5、 Pt/USY触媒上のデカンの二機能性転換が比較されました。単相 (ジ-2-エチルスルホコハク酸塩ナトリウム)/D2O/デカンミクロエマルションが、によって研究されました。
アプリケーション
デカンは、シクロヘキサノールの自己会合を調べるために、溶媒として使用されました。
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30570-VAR:
30570-BULK:
30570-1L:
30570-2.5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
ノナン ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
N29406
ノナン
オクタン reagent grade, 98%
Sigma-Aldrich
412236
オクタン
n-Undecane for synthesis
Sigma-Aldrich
8.18629
n-Undecane
オクタン anhydrous, ≥99%
Sigma-Aldrich
296988
オクタン
Selective conversion of decane into branched isomers: A comparison of platinum/ZSM-22, platinum/ZSM-5 and platinum/USY zeolite catalysts.
Martens JA, et al.
Applied Catalysis, 76(1), 95-116 (1991)
Self-association of cyclohexanols in inert solvents. Apparent heat capacities of cyclohexanol and substituted cyclohexanols in n-heptane and n-decane.
Trejo LM, et al.
J. Chem. Soc., Faraday, 87(11), 1739-1743 (1991)
Structure of Dense Sodium Di-2-Ethylsulfosuccinate/D 2 O/Decane Microemulsions.
Kotlarchyk M, et al.
Physical Review Letters, 53(9), 941-941 (1984)
Mahvash Karimi et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 95, 129-136 (2012-03-27)
Wettability alteration is considered to be one of the important mechanisms that lead to increased oil recovery during microbial enhanced oil recovery (MEOR) processes. Changes in wettability will greatly influence the petrophysical properties of the reservoir rocks and determine the
Kai Sotthewes et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(11), 3662-3667 (2013-02-21)
The energetics and dynamics of the various phases of decanethiolate self-assembled monolayers on Au(111) surfaces were studied with scanning tunneling microscopy. We have observed five different phases of the decanethiolate monolayer on Au(111): four ordered phases (β, δ, χ*, and