蒸気密度
4.41 (vs air)
蒸気圧
0.18 psi ( 37.7 °C)
アッセイ
≥99.8% (GC)
自己発火温度
401 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
2.9 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.405 (lit.)
n20/D 1.405
bp
151 °C (lit.)
mp
−53 °C (lit.)
密度
0.718 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
petroleum
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCCCC
InChI
1S/C9H20/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChI Key
BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
74250-50ML:
74250-VAR:
74250-BULK:
74250-5ML:4548173372051
74250-10ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック