安全性情報
8.06838
Sigma-Aldrich
n-Nonane
for synthesis
別名:
n-Nonane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7CH3
CAS番号:
分子量:
128.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
EC Index Number:
203-913-4
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥99% (GC)
bp:
151 °C/1013 hPa
蒸気圧:
5 hPa ( 20 °C)
蒸気圧
5 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
205 °C
expl. lim.
0.7-5.6 % (v/v)
動粘度
<7 cSt(40 °C)
bp
151 °C/1013 hPa
mp
-53 °C
転移温度
flash point 31 °C
密度
0.72 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C(CCCC)CCCC
InChI
1S/C9H20/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChI Key
BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Probing the nucleation mechanism for the binary n-nonane/1-alcohol series with atomistic simulations.: This study explores the nucleation mechanisms of n-Nonane in combination with 1-alcohols through detailed atomistic simulations. It provides insights into molecular interactions and phase behaviors, which are critical for applications in chemical synthesis and materials science (Nellas et al., 2006).
  • Enhancement of propranolol hydrochloride and diazepam skin absorption in vitro. II: Drug, vehicle, and enhancer penetration kinetics.: This research investigates the use of n-Nonane as a vehicle in enhancing the skin absorption of pharmaceutical compounds. It examines the kinetics of drug penetration and the effectiveness of n-Nonane in facilitating drug delivery through the skin (Hori et al., 1992).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.717 - 0.719
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第2種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6