Merck
A902
Sigma-Aldrich
アセトアルデヒドジエチルアセタール
99%
別名:
1,1-ジエトキシエタン, アセタール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
118.17
Beilstein:
1098310
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
20 mmHg ( 20 °C)
8 mmHg ( 8 °C)
アッセイ
99%
形状
liquid
自己発火温度
446 °F
expl. lim.
10.4 %
屈折率
n20/D 1.379-1.383 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
密度
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(C)OCC
InChI
1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アセトアルデヒドジエチルアセタールは、塩化チタンの存在下でジケテンと反応して5-エトキシ-3-オキソヘキサン酸エチルを形成することができます。この化合物はアセタール交換による混合アセタールグリコシドの合成にも使用することができます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
<68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
< 20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A902-500ML:
A902-VAR:
A902-5ML:
A902-BULK:
A902-100ML:
A902-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A convenient method for the synthesis of δ-alkoxy-β-ketoester the titanium tetrachloride-activated reaction of diketene with acetal.
Izawa T and Mukaiyama T
Chemistry Letters (Jpn), 3(10), 1189-1192 (1974)
Glycosides for testing glycosidases: Vinyl, l-ethoxyethyl, and l-ethoxybut-3-enyl d-glucopyranosides.
Dettinger H M, et al.
Carbohydrate Research, 87(1), 63-70 (1980)
Geelsu Hwang et al.
Biofouling, 30(9), 1079-1091 (2014-10-31)
Well-established biofilms formed by Streptococcus mutans via exopolysaccharide matrix synthesis are firmly attached to tooth surfaces. Enhanced understanding of the physical properties of mature biofilms may lead to improved approaches to detaching or disassembling these highly organized and adhesive structures.
A J Cappadoro et al.
Animal reproduction science, 158, 104-108 (2015-05-30)
The purpose of this study was to develop a new injection-molded intravaginal insert manufactured from ethylene-vinyl acetate containing progesterone for a 7-day insertion period in cattle. The manufacturing process resulted in a reduction in the residual drug compared to the
Federica Sangiuolo et al.
The European respiratory journal, 45(2), 483-490 (2014-12-17)
In idiopathic pulmonary fibrosis (IPF), lung accumulation of excessive extracellular iron and macrophage haemosiderin may suggest disordered iron homeostasis leading to recurring microscopic injury and fibrosing damage. The current study population comprised 89 consistent IPF patients and 107 controls. 54