Merck
402788
Sigma-Aldrich
アセトアルデヒド
ACS reagent, ≥99.5%
別名:
エタナール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CHO
CAS番号:
分子量:
44.05
Beilstein:
505984
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39021102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
ACS reagent
蒸気密度
1.52 (vs air)
蒸気圧
14.63 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
365 °F
expl. lim.
60 %
不純物
≤0.008 meq/g Titr. acid
蒸発残留物質
≤0.005%
屈折率
n20/D 1.332 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
溶解性
alcohols: soluble
water: miscible
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI Key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アセトアルデヒドは、幅広い化合物の合成において中間体として使用される、産業的に重要な溶媒です。その酸化において酢酸を、還元においてエタノールを生成します。Criegee中間体(CH2OO)のアセトアルデヒドとの相互作用が解析されています。神経活性試薬としての効果が研究されています。非対称触媒によるアセトアルデヒドのアルキニル化反応が報告されています。
アプリケーション
アセトアルデヒドは、ワンポットでのクロスダブルMannich反応による1,3-ジアミンの合成、およびプロリン触媒Mannich反応によるβ-アミノアルデヒドの合成に使用されます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-38.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-38.89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
402788-250ML:
402788-PZ:
402788-1L:4548173940069
402788-VAR:
402788-10L:
402788-5ML:4548173940076
402788-100ML:4548173940052
402788-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
One-pot cross double-Mannich reaction of acetaldehyde catalyzed by a binaphthyl-based amino sulfonamide.
Kano T, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(11), 1118-1120 (2013)
Direct measurement of Criegee intermediate (CH2OO) reactions with acetone, acetaldehyde, and hexafluoroacetone.
Taatjes CA, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 14(30), 10391-10400 (2012)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 4-4 (1994)
Proline-catalysed Mannich reactions of acetaldehyde.
Yang JW, et al.
Nature, 452(7186), 453-455 (2008)
Asymmetric Catalytic Alkynylation of Acetaldehyde: Application to the Synthesis of (+)-Tetrahydropyrenophorol.
Trost BM and Quintard A.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 51(27), 6704-6708 (2012)