Merck
00070
Sigma-Aldrich
アセトアルデヒド
puriss. p.a., anhydrous, ≥99.5% (GC)
別名:
エタナール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CHO
CAS番号:
分子量:
44.05
Beilstein:
505984
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39021102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
anhydrous
puriss. p.a.
蒸気密度
1.52 (vs air)
蒸気圧
14.63 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
365 °F
品質
anhydrous
expl. lim.
60 %
不純物
≤0.5% free acid (as CH3COOH)
蒸発残留物質
≤0.002%
屈折率
n20/D 1.332 (lit.)
n20/D 1.332
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
官能基
aldehyde
SMILES記法
CC=O
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI Key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アセトアルデヒドの熱分解のメカニズムが報告されています。肝臓におけるエタノール代謝産物であり、様々なタンパク質と共有結合して肝臓の機能や構造を変化させます。ハイドロタルサイト型の触媒存在下でのアセトアルデヒドとヘプタナールのアルドール縮合についての記述があります。
アセトアルデヒドは無色で可燃性の有機液体です。アセチレンの水和やエチルアルコールの触媒酸化により生成することができます。主に酢酸の製造に使用されます。
アプリケーション
アセトアルデヒドは脂肪酸の酵素的合成に使用することができます。
基材上に反応性アルデヒド基を沈着させるプラズマ重合において、また生物医学的用途の細胞への吸着性及び反発性も持つ線維性生体材料を作製する研究において使用されました。また水素炎イオン検出ガスクロマトグラフィー(GC-FID)を用いた全血、硝子体、尿などの様々なヒトマトリックス中のアセトン、アセトアルデヒド、エタノール、メタノールの測定において校正標準としても使用されました。
注意
容易にパラアルデヒドを生成します。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-38.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-38.89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
00070-BULK:
00070-6X500ML:
00070-100ML:4548173926650
00070-500ML:4548173926674
00070-6X1L:
00070-VAR:
00070-1L:4548173926667
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bruce D. Craig, David S. Anderson
Handbook of Corrosion Data, 87-87 (1994)
C S Lieber
Biochemical Society transactions, 16(3), 241-247 (1988-06-01)
Acetaldehyde, the toxic product of ethanol metabolism in the liver, covalently binds to a variety of proteins, thereby altering liver function and structure. Through its binding to tubulin, acetaldehyde decreases the polymerization of microtubules thereby impairing protein secretion and favouring
GC determination of acetone, acetaldehyde, ethanol, and methanol in biological matrices and cell culture.
Pontes, Helena, et al.
Journal of Chromatographic Science, 47.4, 272-278 (2009)
Raghu Sivaramakrishnan et al.
The journal of physical chemistry. A, 119(28), 7724-7733 (2015-03-21)
The mechanism for the thermal decomposition of acetaldehyde has been revisited with an analysis of literature kinetics experiments using theoretical kinetics. The present modeling study was motivated by recent observations, with very sensitive diagnostics, of some unexpected products in high
Acetaldehyde plasma polymer-coated PET fibers for endothelial cell patterning: Chemical, topographical, and biological analysis.
Hadjizadeh, Afra.
Journal of Biomedical Materials Research. Part B, Applied Biomaterials, 94.1, 11-21 (2010)