Merck
W200303
Sigma-Aldrich
アセトアルデヒド
FG
別名:
エタナール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CHO
CAS番号:
分子量:
44.05
FEMA番号:
2003
Beilstein:
505984
EC Number:
欧州評議会番号:
89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.001
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
蒸気密度
1.52 (vs air)
蒸気圧
14.63 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
365 °F
expl. lim.
60 %
不純物
≤0.07% paraldehyde (GC)
≤0.25% acetic acid
屈折率
n20/D 1.332 (lit.)
pH
5 (20 °C)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
ethereal
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI Key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
W200303は北アメリカでは入手不可能です。製品番号W200360を参照してください。
アプリケーション
  • 長期間にわたってエチルアルコールを経口投与されたラットは、精巣上体と精嚢の組織病理学的変化と、管腔内代謝物組成の変化を示します。: この研究では、長期間のエチルアルコール摂取がラットの生殖器官に与える影響を明らかにし、アセトアルデヒドを含む代謝物組成の大幅な変化に注目しています(Taoto et al., 2024)。DOI: 10.3390/biomedicines12051010.
  • ALDH2 欠乏は、線維芽細胞のミトコンドリア機能不全と老化を通じて肺線維症を悪化させる。: この研究では、ALDH2 欠乏が肺線維症を悪化させる仕組みと、アセトアルデヒドがミトコンドリア機能不全と線維芽細胞の老化にどのような役割を果たしているかを調査しています(Wei et al.,2024)。DOI: 10.1016/j.ajpath.2024.04.008.
  • クロモフォアと H2O2 を結合させた金ナノ構造のプラズモニックパターンに基づくアセトアルデヒドの識別: 比色式手頃な価格のテストストリップ(CATS)による発がん性物質の迅速かつ低コストの分析のための新しいプラットフォーム。: この論文では、金ナノ構造を使用してアセトアルデヒドを検出する新しい方法を紹介し、迅速かつ手頃な価格の発がん性物質分析の可能性を強調しています(Farshchi et al., 2024)。DOI: 10.1039/d4ra02814g.
免責事項
REACH規則(EC)No 1907/2006の第2条が規定する用途はヒトまたは動物に使用される医薬品、または食品や飼料への使用に限られるため、物質W200303はREACHに登録されていません。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-38.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-38.89 °C - closed cup
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W200303-12KG-K:4548174013199
W200303-30KG:4548173925592
W200303-VAR-K:
W200303-30KG-K:
W200303-2KG-K:
W200303-BULK-K:
W200303-12KG:4548173925585
W200303-SAMPLE-K:
W200303-1.9KG-K:4548173925578
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1