由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
crystalline
溶解性
H2O: soluble 15 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow (stable at least one month at −20 °C.)
保管温度
room temp
SMILES記法
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)C1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13NO3.C4H11NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19);6-8H,1-3,5H2
InChI Key
BWHLPLXXIDYSNW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- as an intraperitoneal injection in mice to study the effect of ketorolac on expression of c-Fos (a human proto-oncogene) in ARC (arcuate nucleus of the hypothalamus) POMC (proopiomelanocortin) -EGFP (enhanced green fluorescent protein) neurons
- to treat mice in order to show that this treatment does not prevent IL-1β-mediated inhibition of Agouti-related protein (AgRP) secretion from murine hypothalamic explants
- as an analgesic medication to treat rats induced with acute inflammatory joint injury by injecting carrageenan into the ankle
生物化学的/生理学的作用
注意
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
K1136-VAR:
K1136-1G:
K1136-5G:
K1136-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Chromatograms
application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)