Merck
K1751
Sigma-Aldrich
ケトプロフェン
≥98% (TLC), powder, non-steroidal anti-inflammatory compound
別名:
2-(3-ベンゾイルフェニル)プロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14O3
CAS番号:
分子量:
254.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
ケトプロフェン, ≥98% (TLC)
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
溶解性
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
オーガナイザー
Bayer
SMILES記法
CC(C(O)=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)
InChI Key
DKYWVDODHFEZIM-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ケトプロフェンは2-アリルプロピオン酸のクラスに属します。
アプリケーション
ケトプロフェンは以下に使用されています。
  • クロマトグラフィーおよび顕微鏡技術による長期貯蔵期間の影響を分析するための試料として
  • ストレス/塩酸メタンフェタミンが誘発するオクルディン、クローディン-5およびCOX-2たんぱく質免疫反応性の変化、β-ジストログリカンの切断、脳水分およびフルオレセインイソチオシアネート-デキストランの血管外遊出に対する影響を研究するためにラットに皮下注射する非選択的COX阻害剤として
  • アルブミンの熱誘導変性を阻害する能力を研究するためのリン酸緩衝液。
生物化学的/生理学的作用
強直性脊椎炎、関節リウマチ、変形性関節症を治療するための効果的な医薬品として機能します。また、解熱および鎮痛効果もあります。ケトプロフェンは、プロスタグランジン合成酵素の作用を防ぎます。
COX-1に選択的な非ステロイド性抗炎症化合物です。
特徴および利点
この化合物はバイエル社によって開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と、認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
K1751-1G:
K1751-BULK:
K1751-5G:
K1751-VAR:
K1751-100G:
K1751-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
In vitro chiral conversion, phase separation, and wave propagation in aged profen solutions
Sajewicz M, et al.
Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, 32(9), 1359-1372 (2009)
Ekaterina Blinova et al.
Biomolecules, 11(6) (2021-07-03)
The main goal of our study was to explore the wound-healing property of a novel cerium-containing N-acethyl-6-aminohexanoate acid compound and determine key molecular targets of the compound mode of action in diabetic animals. Cerium N-acetyl-6-aminohexanoate (laboratory name LHT-8-17) as a
Polyamidoamine dendrimers used as solubility enhancers of ketoprofen
Yiyun C, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 40(12), 1390-1393 (2005)
Ekaterina Blinova et al.
International journal of molecular sciences, 22(18) (2021-09-29)
The possible involvement of p53 signaling, FGFR3 expression, and FGFR3 mutation rates in the prediction of the NMIBC anti-PD-L1 treatment response needs to be clarified. The main aim of our study was to explore predictive value of p53 expression, FGFR3
Elisabeth Christiansen et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(19), 6691-6703 (2011-08-23)
The free fatty acid receptor 1 (FFA1, also known as GPR40) enhances glucose-stimulated insulin secretion from pancreatic β-cells and is recognized as an interesting new target for treatment of type 2 diabetes. Several series of selective FFA1 agonists are already
資料
Human epithelial intestinal colonic organoids can be used as an alternative to Caco-2 drug permeability assays for drug screening and compound toxicity testing.
ヒト上皮性結腸オルガノイドは、Caco-2細胞の薬物透過性アッセイの代わりに、薬物スクリーニングおよび化合物毒性試験に使用できます。
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC