由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥98.5% (HPLC)
形状
powder
色
white to off-white
mp
110-112 °C (lit.)
溶解性
methanol: 50 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
enzyme | inhibits
SMILES記法
CC(C(O)=O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)
InChI Key
SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ALB(213) , APP(351) , CYP1A2(1544) , CYP2C9(1559) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
rat ... Ptgs1(24693)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
F8514-5G:
F8514-BULK:
F8514-VAR:
F8514-1G:
F8514-25G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)