certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. F0285200
traceable to USP 1285750
APIファミリー
flurbiprofen
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
110-112 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(C(O)=O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)
InChI Key
SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Flurbiprofen is a non-selective, non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that is widely used against rheumatoid arthritis. It is also effective against vernal keratoconjunctivitis, post-operative ocular inflammation, herpetic stromal keratitis, excimer laser photorefractive keratectomy and ocular gingivitis.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1499-500MG:
PHR1499-500MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)