certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP BP046
traceable to Ph. Eur. F0285202
traceable to USP 1285760
APIファミリー
flurbiprofen
フォーム
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)C(C)c1ccc(cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c1-11(15(16)17)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,1H3,(H,16,17)
InChI Key
JALUUBQFLPUJMY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2710-100MG:
試験成績書(COA)