certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 460
traceable to Ph. Eur. N0600000
traceable to USP 1462006
APIファミリー
nicotinamide
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
128-131 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChI Key
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
05296-1G-BULK:
05296-1G:
PHR1033-1G:
PHR1033-1G-BULK:
PHR1033-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック