certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 461
traceable to Ph. Eur. A1300000
traceable to USP 1043003
APIファミリー
ascorbic acid
フォーム
solid
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
190-194 °C (dec.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI Key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1008-2G-PW:
PHR1008-10G-PW:
PHR1008-10G:
PHR1008-2G-BULK:
PHR1008-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Simultaneous analysis of ascorbic acid and dehydroascorbic acid in various food samples by High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC).
A new RP-HPLC method is proposed for the determination of organic acids in 100% aqueous mobile phase using an Ascentis® Express AQ-C18 column