Merck
PHR1232
Supelco
d-パントテン酸カルシウム
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
D-パントテン酸 ヘミカルシウム塩, (R)-(+)-N-(2,4-ジヒドロキシ-3,3-ジメチル-1-オキソブチル)-β-アラニン ヘミカルシウム塩, D-パントテン酸カルシウム, ビタミンB5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONHCH2CH2CO2 ·1/2Ca
CAS番号:
分子量:
238.27
Beilstein:
3769272
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. C0400000
traceable to USP 1087009
APIファミリー
calcium pantothenate
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
InChI Key
FAPWYRCQGJNNSJ-UBKPKTQASA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理の認定を受けた製品番号医薬品の2次標準は、薬局方の1次標準に対する便利で対費用効果の高い代替品を医薬品研究室と製薬企業に提供します。
アプリケーション
d-パントテン酸カルシウムは、医薬製剤中の分析物をイオンクロマトグラフィーにより測定する際に、医薬品標準物質として使用できます。
これらの二次標準物質は、認定標準物質として適格性が認定されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
コエンザイムAの生合成における前駆物質です。
物性
遊離酸は不安定で吸湿性があるため、カルシウム塩が用いられています。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)はISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認証されています。このCRMの使用に関する全ての情報は分析証明書に記載されています。
脚注
この材料の分析証明書例を参照するには下のスロットにLRAB3618と入力してください。これは証明書の例に過ぎず、貴社が受け取るロットに対するものではありません。
おすすめ製品
An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1232-500MG:
PHR1232-500MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Satoshi Yoshimoto et al.
International journal of molecular sciences, 21(2) (2020-01-19)
To investigate environmental factors that contribute to ultraviolet A (UVA)-induced oxidative stress, which accelerates the senescence and toxicity of skin cells, we irradiated human fibroblasts cultured in commonly used essential media with UVA and evaluated their viability and production of
Katharina Novak et al.
Biotechnology for biofuels, 13, 177-177 (2020-10-29)
Acetate is an abundant carbon source and its use as an alternative feedstock has great potential for the production of fuel and platform chemicals. Acetoin and 2,3-butanediol represent two of these potential platform chemicals. The aim of this study was
Kristina Riegel et al.
Clinical, cosmetic and investigational dermatology, 13, 499-510 (2020-08-18)
Clinical studies have confirmed that the hair-growth-promoting effect of approved oral drug combinations is beneficial for the treatment of diffuse telogen effluvium, which is characterized by the excessive loss of telogen club hairs. Since data elucidating the mode of action
Dietary supplements containing vitamins and minerals: Formulation, optimization and evaluation
Rajakumari R, et al.
Powder Technology, 336, 481-492 (2018)
My Tuyen Thi Nguyen et al.
Nutrients, 12(6) (2020-06-21)
Vitamins are the essential elements for human life and, particularly, for infant health. Human milk is the best source of nutrients for newborns, however, the information of vitamins in Asian maternal milk is still limited. In this study, we have
資料
Extract pantothenic acid (vitamin B5) from infant formula and quantify via LC-MS/MS using Ascentis® Express C18 UHPLC column per GB 5009.210-2023.