Merck
PHR1235
Supelco
レチニル・パルミタート(ビタミンAパルミタート)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
パルミチン酸レチニル, all−trans−レチノールパルミタート, パルミチン酸ビタミンA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H60O2
CAS番号:
分子量:
524.86
Beilstein:
1917366
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1602502
APIファミリー
retinyl compounds
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C36H60O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25-35(37)38-30-28-32(3)23-20-22-31(2)26-27-34-33(4)24-21-29-36(34,5)6/h20,22-23,26-28H,7-19,21,24-25,29-30H2,1-6H3/b23-20+,27-26+,31-22+,32-28+
InChI Key
VYGQUTWHTHXGQB-FFHKNEKCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理に適用される認証薬剤二次標準は、製薬研究室や製薬会社にとって、薬局方一次標準に代わる便利でコスト効率の高い代替物となります。
パルミチン酸レチノールは、ビタミンAと化学的に類似したレチノイドと呼ばれる化合物のカテゴリに属します。視力、皮膚、および免疫機能に有益な作用を示し、細胞増殖を抑制してがんを予防します。これは、重要な食品化合物であり治療用化合物です。
アプリケーション
これらの二次標準は、認証標準物質として認可されています。これらは、医薬品出荷試験、医薬品の定性および定量分析手法の開発、食品および飲料の品質管理試験、およびその他の較正要件などを含む、多くの分析用途に適しています。
パルミチン酸レチノールは、処方製剤中の分析対象物をクロマトグラフ法および分光光度法により測定するための薬剤標準物質として使用できます。
生物化学的/生理学的作用
レビュー:ビタミンA代謝。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認証されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて分析証明書に記載されています。
脚注
この物質の分析証明書の実例を参照するには、下のスロットにLRAC1694と入力してください。これは証明書の例に過ぎず、お客様が受領したロットのものではない場合があります。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
PHR1235-1G-PW:
PHR1235-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Vitamin A Palmitate-β-cyclodextrin inclusion complexes: Characterization, protection and emulsification properties
Vilanova N and Solans C
Food Chemistry, 175(1-2), 529 -5535 (2015)
Development of a method for quantitation of retinol and retinyl palmitate in human serum using high-performance liquid chromatography -atmospheric pressure chemical ionization -mass spectrometry
van Breemen RB, et al.
Journal of Chromatography A, 794(1-2), 245-251 (1998)
S Pedersen-Bjergaard et al.
Journal of chromatography. A, 876(1-2), 201-211 (2000-05-24)
Microemulsion electrokinetic chromatography (MEEKC) was carried out in a pH 2.5 phosphate buffer to effectively suppress the electroosmotic flow (EOF). With 66.6% (w/w) 25 mM phosphate buffer pH 2.5, 20.0% (w/w) 2-propanol, 6.6% (w/w) 1-butanol, 6.0% (w/w) sodium lauryl sulphate
G Tzimas et al.
The Journal of nutrition, 126(9), 2159-2171 (1996-09-01)
Retinoid pharmacokinetics were examined in plasma, placenta and embryos of gestational d 12 rabbits following application of an embryotoxic dosing regimen (10 mg retinyl palmitate/kg body wt per day from gestational d 7 to 12). Vehicle-treated or untreated rabbits served
T W de Bruin et al.
The American journal of clinical nutrition, 58(4), 477-483 (1993-10-01)
The postprandial lipoprotein metabolism of two orally administered vitamin A-fat loads consisting of either 20% (wt:vol) soybean oil or 17% olive oil plus 3% soybean oil was studied in six normolipidemic young men according to a randomized crossover design. Mean