Merck
PHR1031
Supelco
アルファトコフェロール
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
(±)-α-トコフェロール, DL-all-rac-α-トコフェロール, ビタミンE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H50O2
CAS番号:
分子量:
430.71
Beilstein:
94012
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
eCl@ss:
34058016
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 882
traceable to Ph. Eur. T1550000
traceable to USP 1667600
APIファミリー
tocopherol
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
密度
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
InChI Key
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
α-トコフェロールは強力な生物学的抗酸化物質であり、ヒトにおいて最も活性がある型のビタミンEです。
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者に、社内ワーキングスタンダードの調製に便利で費用対効果の高い代替物を提供します。
アプリケーション
α-トコフェロールは、フローインジェクション化学発光法を用いて医薬製剤中の分析対象物を定量するための医薬品標準物質として使用される場合があります。
これらの二次標準物質は、認証標準物質と同様に適格であることが確認されています。これらは、製薬企業での出荷判定試験、製薬企業での定性および定量分析法の開発、食品および飲料の品質管理試験ならびにその他の校正要件を含む(ただしこれらに限定されない)いくつかの分析法アプリケーションでの使用に適しています。
アナリシスノート
これらの二次標準品は、それらが利用できるUSP、EP(PhEur)およびBPの一次標準品に対するマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認証されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて試験成績書に記載されています。
脚注
本物質の試験成績書の例をご覧になるには、以下の枠にLRAB3718と入力してください。これは成績書の例に過ぎず、お客様が受領したロットのものではない場合があります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
00443-500MG:
PHR1031-500MG-PW:
PHR1031-500MG-BULK:
PHR1031-500MG:
00443-500MG-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Flow-injection determination of retinol and tocopherol in pharmaceuticals with acidic potassium permanganate chemiluminescence
Waseem A, et al.
Analytical Sciences, 25(3), 407-412 (2009)
Simultaneous determination of retinol and alpha-tocopherol in serum or plasma by liquid chromatography
Catignani LG and Bieri GJ
Clinical Chemistry, 29, 708-712 (1983)
Sarwat Jahan et al.
Systems biology in reproductive medicine, 60(4), 199-205 (2014-04-25)
The present study was performed to determine the effects of different antioxidants on testicular histopathology and oxidative damage induced by cadmium (Cd) in rat testis and prostate. Twenty five rats were equally divided into five groups (n = 5/group). The control group
Kirsten G Coupland et al.
Movement disorders : official journal of the Movement Disorder Society, 29(13), 1606-1614 (2014-01-01)
Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative disorder for which environmental factors influence disease risk and may act via an epigenetic mechanism. The microtubule-associated protein tau (MAPT) is a susceptibility gene for idiopathic PD. Methylation levels were determined by pyrosequencing of
Sam B Weber et al.
Proceedings. Biological sciences, 279(1731), 1077-1084 (2011-09-23)
The effect of climate warming on the reproductive success of ectothermic animals is currently a subject of major conservation concern. However, for many threatened species, we still know surprisingly little about the extent of naturally occurring adaptive variation in heat-tolerance.
プロトコル
Separation of (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Menadione (K3), analytical standard; (+)-γ-Tocopherol, analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications.