アッセイ
≥96% (HPLC)
フォーム
liquid
テクニック
HPLC: suitable
色
dark brown
colorless to dark yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2cc(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C28H48O2/c1-20(2)11-8-12-21(3)13-9-14-22(4)15-10-17-28(7)18-16-25-19-26(29)23(5)24(6)27(25)30-28/h19-22,29H,8-18H2,1-7H3/t21-,22-,28-/m1/s1
InChI Key
QUEDXNHFTDJVIY-DQCZWYHMSA-N
遺伝子情報
human ... HMGCR(3156)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- ダイオードアレイ検出器を備えた高速液体クロマトグラフィー(HPLC/DAD)(192)を使用してオイルサンプル中のγ-トコフェロールを定量化するための標準物質として
- その効果を研究するためにビタミンEが枯渇したラットに与える食餌の構成要素として
- In vivoでの食餌誘発性酸化ストレスの低減および食肉用若鶏(ブロイラー)の肉脂質安定性の向上におけるその効果を研究するための飼料への添加剤として
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T1782-100MG:
T1782-VAR:
T1782-5MG:
T1782-BULK:
T1782-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separation of (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Menadione (K3), analytical standard; (+)-γ-Tocopherol, analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications.