特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
500 μg/mL in methanol
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−70°C
関連するカテゴリー
詳細
A lipid soluble form of Vitamin E, γ-Tocopherol is important to human health as an antioxidant and food additive. Vitamin E deficiency, often the result of poor nutrition or low absorption of dietary fat, is monitored in patient serum samples by LC-MS/MS or HPLC. This stable-labeled Certified Spiking Solution® is suitable for quantifying γ-tocopherol in a variety of testing applications from diagnostic testing of Vitamin E deficiency by LC-MS/MS or HPLC to quality control testing of tocopherol-based dietary supplements or pharmaceutical preparations.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V-046-1ML:
試験成績書(COA)