Merck
V-020
Supelco
(±)−α−トコフェロール(ビタミンE) 溶液
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
(±)-α-トコフェロール, DL-all-rac-α-トコフェロール, ビタミンE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H50O2
CAS番号:
分子量:
430.71
Beilstein:
94012
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
密度
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
clinical testing
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−70°C
SMILES記法
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
InChI Key
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
α-トコフェロールは脂溶性ビタミンEの一形態であり、抗酸化作用、抗炎症作用、細胞増殖抑制作用、抗がん作用を示します。しばしば栄養不足または食事脂肪の吸収低下の結果としてみられる、患者血清サンプル中の欠乏を、LC-MS/MSまたはHPLCによりモニタリングします。
アプリケーション
このCertified Spiking Solution®は、HPLCまたはLC-MS/MSによるビタミンE欠乏の診断検査からトコフェロールに基づく栄養補助食品または医薬品の品質管理検査まで、さまざまな検査用途での使用に適しています。また、本認証標準物質(CRM)溶液は以下の用途にも使用できます:
  • 液液抽出(LLE)後の超高速液体クロマトグラフィー(UHPLC)と蛍光検出による、ヒト血清サンプル中のビタミンAと4種のトコフェロール異性体すべての同時測定
  • 液体クロマトグラフィー-エレクトロスプレーイオン化-多段質量分析(LC-ESI-MS/MS)による、4種類の小麦品種の草・穀物サンプル中のビタミンB(B1、B2、B5、B9)とビタミンE(α-トコフェロール、β-トコフェロール、 α-トコトリエノール、β-トコトリエノール)の多成分一斉分析
  • 非水系逆相高速液体クロマトグラフィー(NARP-HPLC)と大気圧化学イオン化タンデム質量分析(APCI-MS/MS)検出による、ピーカンナッツ品種サンプル中の4種類のトコフェロールと4種類のトコトリエノールの分離と推定
  • ケモメトリック支援による最適化高速液体クロマトグラフィー(HPLC)と蛍光検出(FLD)法を用いた、さまざまな冷圧油サンプルの分析による8種類のトコールホモログの検出と定量
  • 高速液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(HPLC-MS/MS)による、心血管系患者の血漿サンプル中のレチノール、α‐トコフェロール、25‐ヒドロキシビタミンD2、25‐ヒドロキシビタミンの複合分析
特徴および利点
  • ISO/IEC 17025およびISO 17034認証下で十分に特性評価済み
  • 安定性、均一性、濃度の正確性、不確実性、トレーサビリティに関するデータが記載された包括的な分析証明書(CoA)を添付
  • 正確性および有効期間を保証するために、リアルタイム安定性試験により厳密な試験を実施
  • 不確実性を最小限に抑えるために、適切な精密天秤を用いた重量測定により調製
  • 長期保存用アンプルにはアルゴン下でフレーム密閉
  • ラボでの効率を改善するため利便性の高いDEA免除フォーマットでご用意
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V-020-CC:
V-020-CHK:
V-020-1ML:4548173319766
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Seoyoung Son et al.
Biophysical journal, 113(5), 1080-1092 (2017-09-07)
Integrin-mediated adhesion is a central feature of cellular adhesion, locomotion, and endothelial cell mechanobiology. Although integrins are known to be transmembrane proteins, little is known about the role of membrane biophysics and dynamics in integrin adhesion. We treated human aortic
資料
HPLC separates vitamin E acetate, THC, and CBD in vape products, providing accurate analysis of commercially available vape liquids.
プロトコル
Separation of (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Menadione (K3), analytical standard; (+)-γ-Tocopherol, analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications.