Merck
T1550000
α-トコフェロール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(±)-α-トコフェロール, DL-all-rac-α-トコフェロール, ビタミンE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H50O2
CAS番号:
分子量:
430.71
Beilstein:
94012
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
由来生物
synthetic
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
EP
APIファミリー
tocopherol
フォーム
solid
メーカー/製品名
EDQM
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
密度
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
InChI Key
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報パンフレットなど本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。αビタミンEの活性型であるα-トコフェロールは、全粒穀物、ナッツおよびオイルに含まれる脂溶性の抗酸化物質です。酸化ストレス時に脂質と相互作用することにより、活性酸素種を除去することが知られています。
アプリケーション
この欧州薬局方標準品は、欧州薬局方で明確に規定された用途にのみ使用することを意図しています。
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference subtance catalogueをご覧ください
その他情報
販売が制限されることがあります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T1550000-500MG:
T1550000:
T1550000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
ANTIOXIDANTS-Role of Antioxidant Nutrients in Defense Systems
Encyclopedia of food sciences and nutrition, 282-289 (2003)
Quantitative determination of underivatized alpha-tocopherol in cow milk, vitamin and multivitamin drugs by GC-FID
Kadioglu Y, et al.
Chromatographia, 70(3-4), 665-670 (2009)
Flow injection spectrophotometric determination of vitamin E in pharmaceuticals, milk powder and blood serum using potassium ferricyanide-Fe (III) detection system
Jadoon S, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 21(6), 712-715 (2010)
The role of alpha-tocopherol in plant stress tolerance
Munne-Bosch S
Journal of Plant Physiology, 162(7), 743-748 (2005)
Sarwat Jahan et al.
Systems biology in reproductive medicine, 60(4), 199-205 (2014-04-25)
The present study was performed to determine the effects of different antioxidants on testicular histopathology and oxidative damage induced by cadmium (Cd) in rat testis and prostate. Twenty five rats were equally divided into five groups (n = 5/group). The control group