Merck
1667701
USP
DL-α-トコフェロールアセタート
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
all-rac-α-トコフェリルアセタート, 酢酸ビタミンE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H52O3
CAS番号:
分子量:
472.74
Beilstein:
97512
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
tocopherol
メーカー/製品名
USP
密度
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
InChI Key
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Alpha Tocopheryl Acetate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Vitamin E
  • Vitamin E Capsules
  • Oil-Soluble Vitamins Tablets
  • Oil-Soluble Vitamins Capsules
  • Vitamin E Preparation
  • Oil-Soluble Vitamins Oral Solution
  • Oil-Soluble Vitamins Preparation
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
1667701-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Oil-Soluble Vitamins Oral Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 37(6), 5353-5353 (2013)
Vitamin E Preparation
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 48(5), 4641-4641 (2019)
Vitamin E Capsules
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 48(5), 4639-4639 (2019)
Vitamin E
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 48(5), 4637-4637 (2020)
Hiroyuki Kitajima et al.
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 104(2), e82-e89 (2014-11-11)
Methods to improve the mental development of extremely low birthweight (ELBW) children are currently lacking. We assessed the effects of long-term supplementation of alpha-tocopherol on the neurological development of 259 school-aged ELBW children. Extremely low birthweight participants were divided into