Merck
1131009
USP
コレカルシフェロール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(+)-ビタミンD3, カルシオール, 活性化7-デヒドロコレステロール, 活性型7-デヒドロコレステロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H44O
CAS番号:
分子量:
384.64
Beilstein:
2339331
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cholecalciferol
メーカー/製品名
USP
mp
83-86 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
InChI Key
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
遺伝子情報
human ... VDR(7421)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Cholecalciferol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Cholecalciferol Solution
  • Cholecalciferol Capsules
  • Cholecalciferol Tablets
  • Cholecalciferol Chewable Gels
  • Calcium with Vitamin D Tablets
  • Oil-Soluble Vitamins Preparation
生物化学的/生理学的作用
ビタミンDは、リガンド依存性の転写因子スーパーファミリーのメンバーである受容体を介して作用します。正常細胞およびガン化細胞の両方の増殖および分化を調節します。乳がん、結腸がん、前立腺がん細胞の抗増殖効果および抗転移効果を持っています。腸および骨の活性型ビタミンDは、カルシウムの吸収とホメオスタシスを維持します。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1131009-5X30MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cholecalciferol
United States Pharmacopeia, 44(6), 985-985 (2020)
Cholecalciferol Solution
United States Pharmacopeia, 987-987 (2013)
Cholecalciferol Tablets
United States Pharmacopeia, 43(2), 988-988 (2018)
Robert Scragg et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 64(4), 725-730 (2014-07-02)
Previous randomized controlled trials of vitamin D supplementation and blood pressure (BP) mainly have given vitamin D for short periods (<6 months) or at low doses (400 IU per day). This study aims to determine whether long-term high-dose vitamin D
Robin M Daly et al.
The American journal of clinical nutrition, 99(4), 899-910 (2014-01-31)
Physical inactivity, inadequate dietary protein, and low-grade systemic inflammation contribute to age-related muscle loss, impaired function, and disability. We assessed the effects of progressive resistance training (PRT) combined with a protein-enriched diet facilitated through lean red meat on lean tissue