Merck
C1357
Sigma-Aldrich
コレカルシフェロール
meets USP testing specifications
別名:
(+)-ビタミンD3, カルシオール, 活性化7-デヒドロコレステロール, 活性型7-デヒドロコレステロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H44O
CAS番号:
分子量:
384.64
Beilstein:
2339331
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
eCl@ss:
34058003
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
認証
USP/NF
meets USP testing specifications
品質水準
アッセイ
97.0-103.0%
フォーム
crystalline
white
mp
83-86 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
InChI Key
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
遺伝子情報
human ... VDR(7421)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cholecalciferol (vitamin D3), a fat-soluble steroid is produced in the skin.
アプリケーション
Cholecalciferol has been used:
  • to induce arterial medial calcification (AMC) in mice
  • to study its impact in vascular remodeling associated with vascular calcification (VC) in murine model of obesity and insulin resistance (ob/ob mice)
  • to study its effect on anchorage dependent growth of RWPE2-W99 cells in monolayer culture
生物化学的/生理学的作用
ビタミンDは、リガンド依存性の転写因子スーパーファミリーのメンバーである受容体を介して作用します。正常細胞およびガン化細胞の両方の増殖および分化を調節します。乳がん、結腸がん、前立腺がん細胞の抗増殖効果および抗転移効果を持っています。腸および骨の活性型ビタミンDは、カルシウムの吸収とホメオスタシスを維持します。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C1357-BULK:
C1357-1G:
C1357-25G:
C1357-250MG:
C1357-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cholecalciferol (vitamin D 3) inhibits growth and invasion by up-regulating nuclear receptors and 25-hydroxylase (CYP27A1) in human prostate cancer cells
Tokar EJ and Webber MM
Clinical & Experimental Metastasis, 22(3), 275-284 (2005)
Expansive vascular remodeling and increased vascular calcification response to cholecalciferol in a murine model of obesity and insulin resistance
Carmo LS, et al.
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 39(2), 200-211 (2019)
Chronic Kidney Disease-Mineral and Bone Disorder
Handbook of Dialysis Therapy, 685-697 (2016)
Runx2 expression in smooth muscle cells is required for arterial medial calcification in mice
Lin ME, et al.
The American Journal of Pathology, 185(7), 1958-1969 (2015)
Stefan Pilz et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 65(6), 1195-1201 (2015-03-25)
Vitamin D deficiency is a risk factor for arterial hypertension, but randomized controlled trials showed mixed effects of vitamin D supplementation on blood pressure (BP). We aimed to evaluate whether vitamin D supplementation affects 24-hour systolic ambulatory BP monitoring values