Merck
C9774
Sigma-Aldrich
コレカルシフェロール
analytical standard
別名:
(+)-ビタミンD3, カルシオール, 活性化7-デヒドロコレステロール, 活性型7-デヒドロコレステロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H44O
CAS番号:
分子量:
384.64
Beilstein:
2339331
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
eCl@ss:
34058003
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic - wool)
品質水準
グレード
analytical standard
アッセイ
≥97.0%
形状
crystalline
包装
pkg of 250 mg
white
mp
83-86 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
InChI Key
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
遺伝子情報
human ... VDR(7421)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cholecalciferol, also called vitamin D3, promotes the absorption of calcium and phosphorus in the body to regulate bone growth. It is most commonly found in humans and animals and is produced in our skin when exposed to sunlight. It is used to treat and prevent bone disorders (such as rickets, osteomalacia).
アプリケーション
Cholecalciferol has been used as an internal standard in high-performance liquid chromatography (HPLC) to analyze serum vitamin D levels. It has also been used as a standard in liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) to quantify vitamin D3 in sunflower oil.
Cholecalciferol may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations by liquid chromatography.
生物化学的/生理学的作用
ビタミンDは、リガンド依存性の転写因子スーパーファミリーのメンバーである受容体を介して作用します。正常細胞およびガン化細胞の両方の増殖および分化を調節します。乳がん、結腸がん、前立腺がん細胞の抗増殖効果および抗転移効果を持っています。腸および骨の活性型ビタミンDは、カルシウムの吸収とホメオスタシスを維持します。
Cholecalciferol is sourced either through the diet or exposing skin to ultraviolet rays. Oral administration of vitamin D3 is readily absorbed and is stored in adipose tissue. Deficiency of vitamin D is often observed in chronic kidney disease.
包装
包装は、アルゴン置換した密封アンプルです。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C9774-VAR:
C9774-5AMP:
C9774-1AMP:
C9774-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Vitamin D serum levels are associated with handgrip strength but not with muscle mass or length of hospital stay after hip fracture
Gumieiro DN, et al.
Nutrition, 31(7-8), 931-934 (2015)
Stability of vitamin D3 and vitamin D2 in oil, fish and mushrooms after household cooking
Lovznjak P and Jakobsen J
Food Chemistry, 254(4), 144-149 (2018)
Genetic polymorphisms of vitamin D metabolism genes and serum level of vitamin D in colorectal cancer
Vidigal VM, et al.
The International Journal of Biological Markers, 32(4), 441-446 (2017)
Cholecalciferol supplementation in hemodialysis patients: effects on mineral metabolism, inflammation, and cardiac dimension parameters
Matias P, et al.
Clinical journal of the American Society of Nephrology : CJASN (2010)
Clinical Veterinary Toxicology, 448-448 (2003)